Stampa…
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470451-1G OR470451-250MG OR470451-5G
APOSOR470451-1GEA 713 EUR
APOSOR470451-1G APOSOR470451-250MG APOSOR470451-5G
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Formula: C₁₃H₂₃NO₅
Peso molecolare: 273,325 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21364423
CAS Number: 1363166-21-5