Stampa…
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470430-5G OR470430-1G
APOSOR470430-5GEA 694 EUR
APOSOR470430-5G APOSOR470430-1G
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12808142
CAS Number: 155047-86-2