Stampa…
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 601 EUR
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05150364
CAS Number: 566198-31-0