Stampa…
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470420-1G OR470420-5G
APOSOR470420-1GEA 256 EUR
APOSOR470420-1G APOSOR470420-5G
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 278,347 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861999
CAS Number: 313490-35-6