Stampa…
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470419-1G OR470419-5G
APOSOR470419-1GEA 256 EUR
APOSOR470419-1G APOSOR470419-5G
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Dimethyl 2-Acetyl-1,2-dihydroisoquinoline-3,3(4H)-dicarboxylate
Formula: C₁₅H₁₇NO₅
Peso molecolare: 291,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491409
CAS Number: 143767-55-9