Stampa…
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470403-1G OR470403-250MG
APOSOR470403-1GEA 997 EUR
APOSOR470403-1G APOSOR470403-250MG
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410453
CAS Number: 887974-34-7