Stampa…
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 499 EUR
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formula: C₁₄H₁₃NO₄
Peso molecolare: 259,257 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410425
CAS Number: 887976-58-1