Stampa…
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470391-1G OR470391-5G
APOSOR470391-1GEA 499 EUR
APOSOR470391-1G APOSOR470391-5G
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410306
CAS Number: 887974-03-0