Stampa…
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470388-1G OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA 397 EUR
APOSOR470388-1G APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Formula: C₁₄H₂₀ClNO₃
Peso molecolare: 285,767 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115553
CAS Number: 886493-66-9