Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470387-1G
OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA
1330
EUR
APOSOR470387-1G
APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Formula:
C₁₃H₂₄N₂O₄ Peso molecolare: 272.341 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115494 CAS Number: 1219331-78-8 |