Stampa…
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470385-1G OR470385-5G
APOSOR470385-1GEA 499 EUR
APOSOR470385-1G APOSOR470385-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410223
CAS Number: 887973-60-6