Stampa…
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 408 EUR
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₇NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410197
CAS Number: 38401-73-9