Stampa…
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470372-1G OR470372-5G
APOSOR470372-1GEA 561 EUR
APOSOR470372-1G APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₄S
Peso molecolare: 397,487 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683144
CAS Number: 443991-25-1