Stampa…
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470370-1G OR470370-5G
APOSOR470370-1GEA 448 EUR
APOSOR470370-1G APOSOR470370-5G
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Peso molecolare: 213,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115431
CAS Number: 898405-24-8