Stampa…
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470369-1G OR470369-5G
APOSOR470369-1GEA 713 EUR
APOSOR470369-1G APOSOR470369-5G
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410519
CAS Number: 1137664-24-4