Stampa…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Fornitore: Apollo Scientific
OR470358-1G OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA 448 EUR
APOSOR470358-1G APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Formula: C₁₄H₁₉Br₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410623
CAS Number: 924817-79-8