Stampa…
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470338-1G OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA 591 EUR
APOSOR470338-1G APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₃NO₃
Peso molecolare: 243,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115484
CAS Number: 898796-17-3