Stampa…
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470329-1G OR470329-5G
APOSOR470329-1GEA 611 EUR
APOSOR470329-1G APOSOR470329-5G
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410435
CAS Number: 887974-37-0