Stampa…
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 245 EUR
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Peso molecolare: 229,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09045026
CAS Number: 892878-60-3