Stampa…
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470322-1G OR470322-5G
APOSOR470322-1GEA 245 EUR
APOSOR470322-1G APOSOR470322-5G
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈ClNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18872325
CAS Number: 1314406-45-5