2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470320-1G
OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA
245
EUR
APOSOR470320-1G
APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula:
C₈H₈ClNO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14659025 CAS Number: 158579-73-8 |