5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470319-1G
OR470319-5G
APOSOR470319-1GEA
275
EUR
APOSOR470319-1G
APOSOR470319-5G
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula:
C₈H₉NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14660388 CAS Number: 1243391-74-3 |