Stampa…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 245 EUR
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09045384
CAS Number: 926224-22-8