Stampa…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470313-1G OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA 245 EUR
APOSOR470313-1G APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09937124
CAS Number: 1016817-12-1