2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470312-1G
OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA
245
EUR
APOSOR470312-1G
APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18872285 CAS Number: 1314406-53-5 |