Stampa…
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 275 EUR
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₃S
Peso molecolare: 211,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09047601
CAS Number: 926273-18-9