Stampa…
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470308-1G OR470308-5G
APOSOR470308-1GEA 245 EUR
APOSOR470308-1G APOSOR470308-5G
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14659014
CAS Number: 1249352-65-5