Stampa…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 275 EUR
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
Peso molecolare: 221.209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03081976
CAS Number: 543695-30-3