Stampa…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 734 EUR
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09046964
CAS Number: 926249-10-7