Stampa…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470303-1G OR470303-5G
APOSOR470303-1GEA 245 EUR
APOSOR470303-1G APOSOR470303-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₅
Peso molecolare: 265,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03081977
CAS Number: 496913-51-0