Stampa…
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 168 EUR
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉IO₃
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052925
CAS Number: 148490-97-5