Stampa…
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470295-25G OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA 1400 EUR
APOSOR470295-25G APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 230,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857953
CAS Number: 865998-45-4