3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470279-1G
OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA
205
EUR
APOSOR470279-1G
APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09802327 CAS Number: 938459-12-2 |