Stampa…
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470278-1G OR470278-5G
APOSOR470278-1GEA 256 EUR
APOSOR470278-1G APOSOR470278-5G
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12153948
CAS Number: 1178634-82-6