Stampa…
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470277-1G OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA 256 EUR
APOSOR470277-1G APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01691643
CAS Number: 90565-27-8