1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470276-1G
OR470276-5G
APOSOR470276-1GEA
256
EUR
APOSOR470276-1G
APOSOR470276-5G
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Peso molecolare: 150,221 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08705794 CAS Number: 90565-26-7 |