Stampa…
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470270-1G OR470270-5G
APOSOR470270-1GEA 601 EUR
APOSOR470270-1G APOSOR470270-5G
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410307
CAS Number: 887973-96-8