Stampa…
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470267-250MG OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA 638 EUR
APOSOR470267-250MG APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₄
Peso molecolare: 305,369 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115525
CAS Number: 936214-27-6