2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470263-1G
OR470263-5G
APOSOR470263-1GEA
256
EUR
APOSOR470263-1G
APOSOR470263-5G
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12153944 CAS Number: 62398-35-0 |