2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470262-1G
OR470262-5G
OR470262-250MG
APOSOR470262-1GEA
148
EUR
APOSOR470262-1G
APOSOR470262-5G
APOSOR470262-250MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09971213 CAS Number: 343270-47-3 |