Stampa…
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR470257-1G OR470257-5G
APOSOR470257-1GEA 397 EUR
APOSOR470257-1G APOSOR470257-5G
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Formula: C₁₃H₁₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 327,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18911745
CAS Number: 1305320-56-2