2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470251-1G
OR470251-5G
APOSOR470251-1GEA
164
EUR
APOSOR470251-1G
APOSOR470251-5G
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Formula:
C₁₇H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12618618 CAS Number: 1041593-26-3 |