Stampa…
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470218-1G OR470218-250MG
APOSOR470218-1GEA 212 EUR
APOSOR470218-1G APOSOR470218-250MG
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 158,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651720
CAS Number: 1305322-89-7