Stampa…
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470217-1G OR470217-5G
APOSOR470217-1GEA 306 EUR
APOSOR470217-1G APOSOR470217-5G
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 158,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651719
CAS Number: 1315054-87-5