Stampa…
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470214-1G OR470214-5G
APOSOR470214-1GEA 306 EUR
APOSOR470214-1G APOSOR470214-5G
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 172,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651718
CAS Number: 376629-60-6