Stampa…
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470211-1G OR470211-5G
APOSOR470211-1GEA 194 EUR
APOSOR470211-1G APOSOR470211-5G
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 228,288 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05695247
CAS Number: 1009341-34-7