Stampa…
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470206-25G OR470206-5G
APOSOR470206-25GEA 1300 EUR
APOSOR470206-25G APOSOR470206-5G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01648439
CAS Number: 235100-91-1