Stampa…
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 183 EUR
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 200,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00482025
CAS Number: 117054-76-9