Stampa…
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470203-1G OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA 173 EUR
APOSOR470203-1G APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740075
CAS Number: 186086-71-5