5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR470201-1G
OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA
306
EUR
APOSOR470201-1G
APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07383033 CAS Number: 501902-15-4 |